Learn More
Impureza de tofacitinib P, TRC
Código de producto. 30456494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456494 100 mg 100 miligramos
30453139 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT528025100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1252883-90-1
Fórmula molecular C20H25N5
Peso molecular (g/mol) 335.45
Sinónimo N-Methyl-N-[(3S,4S)-4-methyl-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, N-((3S,4S)-1-Benzyl-4-methylpiperidin-3-yl)-N-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Nombre IUPAC N-[(3S,4S)-1-benzil-4-metilpiperidina-3-il]-N-metil-7H-pirrrolo[2,3-d]pirimidina-4-amina
SMILES C[C@H]1CCN(Cc2ccccc2)C[C@H]1N(C)c3ncnc4[nH]ccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tofacitinib Impurity P
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N5/c1-15-9-11-25(12-16-6-4-3-5-7-16)13-18(15)24(2)20-17-8-10-21-19(17)22-14-23-20/h3-8,10,14-15,18H,9,11-13H2,1-2H3,(H,21,22,23)/t15-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.211