Learn More
Impureza de tofacitinib N, TRC
Código de producto. 30455854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455854 5 mg -
30455510 10 mg -
30451693 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5280205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1260614-73-0
Fórmula molecular C13H19N5
Peso molecular (g/mol) 245.32
Sinónimo N-Methyl-N-((3S,4S)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Nombre IUPAC N-metil-N-[(3S,4S)-4-metilpiperidina-3-il]-7H-pirrrolo[2,3-d]pirimidina-4-amina
SMILES C[C@H]1CCNC[C@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tofacitinib impurity N
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.164