Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrato de tofacatinib
Código de producto. 17271242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17271242 250 mg 250 miligramos
17261242 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17271242 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466532500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    135.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 24.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 540737-29-9 | C22H28N6O8, C16H20N6O·C6H8O7 | 504.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540737-29-9
Fórmula molecular C16H20N6O·C6H8O7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citrato de tofacatinib
Cantidad 250 mg
Solubilidad Solubilidad solución acuosa: soluble. Otras solubilidades: soluble en DMSO
Punto de fusión 198,0°C a 202,0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 504,49