Learn More
Citrato de tofacitinib, Mikromol™
Código de producto. 18023650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18023650 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18023650 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3734.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Citrato de tofacitinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tofacitinib Citrate
CAS 540737-29-9
Nombres de analitos o componentes Tofacitinib Citrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C16 H20 N6 O . C6 H8 O7
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), 3-Piperidinamine, 1-(cyanoacetyl)-4-methyl-N-methyl-N-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl-, (3R,4R)-, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) (9CI), CP 690500-10, CP 690550-10, Tasocitinib citrate, Tofacitinib citrate, Xeljanz
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N6O.C6H8O7/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4,7,10-11,13H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20);13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t11-,13+;/m1./s1
SMILES C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)CC#N.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico; 3-[(3R,4R)-4-metil-3-[metil(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino]piperidin-1-il]-3-oxopropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 504.49
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 504,1969 g/mol