Learn More
Tofacitinib citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16491906
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491906 500 mg 500 miligramos
16491306 200 mg 200 miligramos
16468048 10 mg 10 miligramos
16443967 50 mg 50 miligramos
16427826 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16491906 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY40354A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Tofacitinib citrate is an orally available JAK1/2/3 inhibitor with IC50s of 1, 20, and 112 nM, respectively. Tofacitinib citrate has antibacterial, antifungal and antiviral activities.
Tofacitinib citrate is an orally available JAK1/2/3 inhibitor with IC50s of 1, 20, and 112 nM, respectively. Tofacitinib citrate has antibacterial, antifungal and antiviral activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tofacitinib citrate
Forma física Solid
CAS 540737-29-9
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28N6O8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Tasocitinib citrateCP-690550 citrate
Información de solubilidad DMSO : 28.57 mg/mL (56.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CC#N)N1C[C@H](N(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)C)[C@H](C)CC1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 504.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.49
Porcentaje de pureza 97.0%