Learn More
TOFA, MedChemExpress
Código de producto. 16473248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
16473248 10 mg 10 miligramos
16449796 50 mg 50 miligramos
16444516 100 mg 100 miligramos
16435977 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16473248 Supplier Medchem Express Supplier No. HY101068
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress TOFA (RMI14514;MDL14514) is an allosteric inhibitor of acetyl-CoA carboxylase-α (ACCA ).
TOFA (RMI14514
Specifications
Nombre del producto químico o material TOFA
Forma física Solid
CAS 54857-86-2
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H32O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo RMI14514 MDL14514
Información de solubilidad DMSO : 11.36 mg/mL (35.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OCCCCCCCCCCCCCC)O1)O
Peso molecular (g/mol) 324.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Show More Show Less
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.