Learn More
Tocris Bioscience™ Psalmotoxin 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18739267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18739267 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18739267 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5042/100U
Potent and selective ASIC1a channel blocker
Psalmotoxin 1 is a potent and selective acid-sensing ion channel 1a (ASIC1a) blocker (IC50 = 0.9 nM). Displays no effect at ASIC1b, ASIC2a, ASIC3, heteromeric ASIC channels, ENaC and KV2.1/2.2/4.2/4.3 channels expressed in oocytes, at concentrations up to 100 nM. Displays potent analgesic properties against thermal, mechanical, chemical, inflammatory and neuropathic pain in rodents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 316808-68-1
Cantidad 100 μg