Learn More
Tocris Bioscience™ Obtustatin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18728917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18728917 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18728917 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4664/100U
Potent and selective α1β1 inhibitor
Obtustatin is a highly potent integrin α1β1 inhibitor (IC50 = 0.8 nM for α1β1 binding to type IV collagen). Selective for α1β1 over α2β1, αIIbβ3, αvβ3, α4β1, α5β6, α9β1 and α4β7. Inhibits FGF2-stimulated angiogenesis in the chicken chorioallantoic model. Displays antitumor efficacy in a synergistic mouse model of Lewis lung carcinoma; blocks human melanoma growth in nude mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 95%
CAS 404882-00-4
Cantidad 100 μg