missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ CTAP

Descripción
CTAP is a potent and selective μ opioid receptor antagonist (IC50 = 3.5 nM). Displays > 1200-fold selectivity over δ opioid and somatostatin receptors. Brain penetrant and active in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 0.95 |
| Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
| Cantidad | 1 mg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?