Learn More
Tocris Bioscience™ Tocrifluor T1117
Código de producto. 18085552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18085552 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18085552 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2540/100U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.00€
    389.55€ / 100 microgramos
    Ahorro 22.45€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fluorescent cannabinoid ligand; fluorescent form of AM 251 (Cat. No. 1117)
Fluorescent form of AM 251 . AM 251 conjugated with 5-carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) that fluoresces at 543 nm excitation (590 nm emission). Displays GPR55 binding activity.
View more information regarding Tocrifluor T1117 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tocrifluor T1117
CAS 1186195-59-4
Cantidad 100 μg
Fórmula molecular C56H53Cl2N7O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 974.97
Pureza >95%
Peso molecular 974.984