Learn More
Tocol, CVR
Código de producto. 30425793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30425793 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30425793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2201905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tocol
CAS 119-98-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C26 H44 O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Tocol
Fórmula InChI InChI=1S/C26H44O2/c1-20(2)9-6-10-21(3)11-7-12-22(4)13-8-17-26(5)18-16-23-19-24(27)14-15-25(23)28-26/h14-15,19-22,27H,6-13,16-18H2,1-5H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2cc(O)ccc2O1
Nombre IUPAC 2-metil-2-(4,8,12-trimetiltridecil)-3,4-dihidrocromen-6-ol
Peso molecular (g/mol) 388.626
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.334
Porcentaje de pureza >95