Learn More
Clorhidrato de Tocaínida, TRC
Código de producto. 30452187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30452187 100 mg
30450898 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT525450100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71395-14-7
Fórmula molecular C11 H16 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 228.72
Sinónimo Tocainide Hydrochloride, Propanamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), Propanamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, Propanamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (±)-, 2-Amino-2',6'-propionoxylidide hydrochloride, Taquidil, Tocainide-hydrochloride, Tonocard, Xylotocan
Nombre IUPAC 2-amino-N-(2,6-dimetilfenil)propanamida; Cloruro
SMILES Cl.CC(N)C(=O)Nc1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tocainide Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)13-11(14)9(3)12;/h4-6,9H,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1029