Learn More
Clorhidrato de tocainida, LoGiCal
Código de producto. 30459684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30459684 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30459684 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3323.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tocainide Hydrochloride
CAS 71395-14-7
Nombres de analitos o componentes Tocainide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H16 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tocainide Hydrochloride, Propanamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), Propanamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, Propanamide, 2-amino-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (±)-, 2-Amino-2',6'-propionoxylidide hydrochloride, Taquidil, Tocainide-hydrochloride, Tonocard, Xylotocan
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)13-11(14)9(3)12;/h4-6,9H,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(N)C(=O)Nc1c(C)cccc1C
Nombre IUPAC 2-amino-N-(2,6-dimetilfenil)propanamida;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 228.72
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1029 g/mol