Learn More
Fisher Chemical™ Solución estándar de TOC 10 mg/l
Código de producto. 31034050 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
31034050 100 mL
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 31034050 Proveedor Fisher Chemical™ N.º de proveedor CM 28225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    110.86€ / 100 ml
    Ahorro 37.14€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Soluciones de referencia de carbono conocido que se utilizan para calibrar los analizadores de TOC, lo que garantiza una medición precisa del carbono orgánico en muestras de agua.
  • Precisión: Proporciona una línea de base confiable para medir el TOC en muestras de agua ambientales, farmacéuticas e industriales.
  • Control de calidad: requerido en industrias reguladas (por ejemplo, USP para agua farmacéutica).
  • Trazabilidad: Este estándar TOC está certificado ISO 17025 y ISO 17034 y rastreable hasta NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología).
  • Cada CRM viene con un certificado de análisis que incluye cálculos de incertidumbre.
  • Esta documentación es fundamental para las auditorías, la validación de métodos y la comprobación de la confiabilidad de sus datos.
Especificaciones
Cantidad 100 mL