Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes con certificado para COT
Descripción
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total.Los recipientes con certificado para COT Thermo Scientific™, que se han fabricado, probado y envasado de conformidad con las normativas, están certificados para contener niveles de fondo de COT <10 ppb o < 20 ppb.
Recipientes:
- Disponibles en varios tamaños y estilos, incluidos los populares viales de 40 ml para muestreadores automáticos limpios, certificados y listos para su uso.
- Incluyen certificado de análisis.
Incluye:
- Recipientes de muestreo y almacenamiento
- Viales compatibles con muestreadores automáticos
- Tubos de cultivo
- Agua con bajos niveles de COT
Recomendada para:
- Pruebas TOC
- USP método de prueba 643
- Muestreo al azar sin conexión de agua de alta pureza
- Almacenamiento de patrones de validación
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Redondo Boston de vidrio ámbar con tapón de parte superior cerrada |
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,875 in, 47,63 mm |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Volumen (métrico) | 125 ml |
| Altura (imperial) | 4,375 in |
| N.º por caja | 12 |
| Modelo | Fondo interno redondo ámbar Boston con cierre |
| Mostrar más |