Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes con certificado para COT
Descrizione
Confíe en nuestros viales con certificados de bajo nivel de partículas para el análisis y muestreo de carbono orgánico total.Los recipientes con certificado para COT Thermo Scientific™, que se han fabricado, probado y envasado de conformidad con las normativas, están certificados para contener niveles de fondo de COT <10 ppb o < 20 ppb.
Recipientes:
- Disponibles en varios tamaños y estilos, incluidos los populares viales de 40 ml para muestreadores automáticos limpios, certificados y listos para su uso.
- Incluyen certificado de análisis.
Incluye:
- Recipientes de muestreo y almacenamiento
- Viales compatibles con muestreadores automáticos
- Tubos de cultivo
- Agua con bajos niveles de COT
Recomendada para:
- Pruebas TOC
- USP método de prueba 643
- Muestreo al azar sin conexión de agua de alta pureza
- Almacenamiento de patrones de validación
Specifica
Specifica
| Descripción | Vial de vidrio transparente con tapón, cubiertas antipolvo, certificado para COT < 10 ppmm |
| Material (revestimiento) | PTFE/silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,125 in, 28,58 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Volumen (métrico) | 40 ml |
| Altura (imperial) | 3,75 in |
| Nivel | TOC certificado <10ppb |
| N.º por caja | 144 |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.