Learn More
Tobramicina, TRC
Código de producto. 30456952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456952 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30456952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT52400050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tobramycin
CAS 32986-56-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H37 N5 O9
Cantidad 50 mg
Sinónimo O-3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribo-hexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine, 3'-Deoxykanamycin B, Deoxykanamycin B, NF 6, NSC 180514, Nebramycin 6, Nebramycin VI, Nebramycin factor 6, Tobracin, Tobradistin, Tobralex, Tobramax, Tobramaxin, Tobramicin, Tobramycetin, Tobramycin, Tobrex, Tobrin
Fórmula InChI InChI=1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
SMILES NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminometil)-5-hidroxioxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,5-diol
Peso molecular (g/mol) 467.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.2591
Porcentaje de pureza >95