Learn More
Melford Sulfato de tobramicina
Descripción
El sulfato de tobramicina es un antibiótico aminoglucósido que inhibe la síntesis de proteínas bacterianas al unirse a la subunidad ribosómica 30S, lo que provoca una lectura errónea del ARNm y evita la formación adecuada del complejo de iniciación.
La tobramicina se utiliza en microbiología para el aislamiento bacteriano selectivo y en pruebas de sensibilidad a los antibióticos para determinar la susceptibilidad de las cepas bacterianas. Ideal para estudiar patrones de susceptibilidad bacteriana y resistencia a los antibióticos. Su inclusión en medios de cultivo puede ayudar a aislar selectivamente bacterias susceptibles a este antibiótico.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tobramycin |
| CAS | 79645-27-5, 49842-07-1 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | (C18H37N5O9)2-5H2SO4 |