Learn More
Tobramycin, MedChemExpress
Código de producto. 16478306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478306 100 mg 100 miligramos
16462136 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478306 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0441
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Tobramycin (Nebramycin Factor 6) is a parenterally administered, broad spectrum aminoglycoside antibiotic that is widely used in the treatment of moderate to severe bacterial infections due to sensitive organisms.
Tobramycin (Nebramycin Factor 6) is a parenterally administered, broad spectrum aminoglycoside antibiotic that is widely used in the treatment of moderate to severe bacterial infections due to sensitive organisms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tobramycin
CAS 32986-56-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H37N5O9
Cantidad 100 mg
Sinónimo Nebramycin Factor 6 Deoxykanamycin B
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (213.90 mM) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@@H]1O[C@@]([C@@H](C[C@@H]2O)N)([H])O[C@@H]2CN)[C@H]([C@@H](C[C@@H]1N)N)O[C@@]([C@@H]([C@@H](N)[C@@H]3O)O)([H])O[C@@H]3CO
Peso molecular (g/mol) 467.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation