Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tobramicina, 97 %
Código de producto. 15512610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15512610 1 g 1 g
15504870 5 g 5 g
15505156 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15512610 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455430010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.70€
    48.65€ / 1 g
    Ahorro 8.05€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La tobramicina, n.° de CAS 32986-56-4, es un antibiótico aminoglucósido aislado de Streptomyces tenebrarius con una amplia gama de actividad bacteriostática, principalmente contra bacterias gramnegativas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• La tobramicina es un compuesto aminoglucósido derivado de la kanamicina B y muestra actividad antibiótica y bacteriostática contra bacterias gramnegativas
• Después de entrar en las células, se une de forma irreversible a un receptor aminoglucósido específico de la subunidad 30S del ribosoma bacteriano e interfiere con el complejo de iniciación entre el ARN mensajero y la subunidad 30S, lo que inhibe el proceso de síntesis de proteínas que conduce a la muerte celular bacteriana
• La tobramicina también puede interferir con la elongación de proteínas, ya que puede inducir a una mala lectura de la plantilla de ARNm, y causar la incorporación de aminoácidos incorrectos en la creciente cadena de polipéptidos
Aplicaciones
• Debido a su actividad, la tobramicina se ha aplicado ampliamente como antibiótico
• Se ha utilizado para tratar las infecciones por Pseudomonas aeruginosa y también se está investigando para el tratamiento de las infecciones sinusales en modelos animales in vivo
• La tobramicina se ha utilizado para estudiar el efecto de la tobramicina en biopelículas infectadas por bacteriófagos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32986-56-4
Fórmula molecular C18H37N5O9
Peso molecular (g/mol) 467.52
Clave InChI NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
PubChem CID 36294
ChEBI CHEBI:28864
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminometil)-5-hidroxioxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,5-diol
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(CC(C(O3)CN)O)N)N
Spécification
Nombre del producto químico o material Tobramycin
Tipo Tobramycin
Espectro infrarrojo Auténtico
Agua 8% max.
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.51
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tobramycin
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.