Learn More
Tobramycin, 900μg/mg
Código de producto. 15457239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457239 5 g 5 g
15447239 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66040.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32986-56-4 | C18H37N5O9 | 467.52 g/mol
Primarily targets Gram-negative bacteria
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32986-56-4
Fórmula molecular C18H37N5O9
Peso molecular (g/mol) 467.52
Número MDL MFCD00077885
Clave InChI NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N
Sinónimo tobramycin, nebramycin 6, nebramycin factor 6, nebramycin vi, tobramicin, tobramycetin, nebcin, 3'-deoxykanamycin b, aktob, tobi
PubChem CID 36294
ChEBI CHEBI:28864
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminometil)-5-hidroxioxan-2-il]oxi-2-hidroxiciclohexil]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,5-diol
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)N)O)O)OC3C(CC(C(O3)CN)O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tobramycin
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 g
Beilstein 1357507
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.51
Forma física Powder