Learn More
Melford Tobramicina
Código de producto. 30018871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018871 5 g 5 g
30018870 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018871 Proveedor Melford N.º de proveedor T521505.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
La tobramicina es un antibiótico que pertenece a la clase de antibióticos aminoglucósidos y se emplea principalmente para tratar diversas infecciones bacterianas.
La tobramicina es un antibiótico que pertenece a la clase de antibióticos aminoglucósidos y se emplea principalmente para tratar diversas infecciones bacterianas. Es eficaz contra una variedad de bacterias gramnegativas.
La tobramicina actúa inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas. Se une a los ribosomas bacterianos, interrumpiendo la síntesis de proteínas esenciales para el crecimiento y la supervivencia bacteriana.
Es particularmente eficaz contra bacterias gramnegativas, incluidas Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y otras. Es menos eficaz contra las bacterias Gram-positivas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tobramycin
CAS 32986-56-4
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C18H37N5O9