Learn More
Melford Tobramicina
Descripción
La tobramicina es un antibiótico que pertenece a la clase de antibióticos aminoglucósidos y se emplea principalmente para tratar diversas infecciones bacterianas.
La tobramicina es un antibiótico que pertenece a la clase de antibióticos aminoglucósidos y se emplea principalmente para tratar diversas infecciones bacterianas. Es eficaz contra una variedad de bacterias gramnegativas.
La tobramicina actúa inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas. Se une a los ribosomas bacterianos, interrumpiendo la síntesis de proteínas esenciales para el crecimiento y la supervivencia bacteriana.
Es particularmente eficaz contra bacterias gramnegativas, incluidas Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y otras. Es menos eficaz contra las bacterias Gram-positivas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tobramycin |
| CAS | 32986-56-4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C18H37N5O9 |