Learn More
Invitrogen™ TO-PRO™3 Ready Flow™ Reagent
Código de producto. 15721399
Change view
Click to view available options
Cantidad:
120 ensayos
Tamaño de la unidad:
5 ml
15721399 120 ensayos 5 ml
1 options
Código de producto. 15721399 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R37170
El reactivo TO-PRO™3 Ready Flow™ es una tinción de ácido nucleico brillante y fácil de usar para distinguir las células muertas de las vivas en ensayos de citometría de flujo.
  • Tinción de ácido nucleico brillante y fácil de usar para distinguir células muertas de células vivas en ensayos de citometría de flujo
  • El colorante tiene un máximo de excitación/emisión de 642/661 nm, similar a Alexa Fluor™ 647 o aloficocianina (APC)
  • Esta tinción de células muertas directa a la muestra emite fluorescencia roja cuando se une al ADN
  • Añada 2 gotas del frasco cuentagotas directamente en 1 x 106 células, incube y analice
  • No es necesario diluir, pesar ni pipetear
  • Estable a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Impermeable
Color Rojo lejano
Contenido y almacenamiento Incluye 2 frascos cuentagotas, almacenar a temperatura ambiente.
Descripción Reactivo TO-PRO™3 Ready Flow™
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Tipo de producto Reactivo
Tipo de colorante Impenetrable en células
Emission 661 nm
Excitation Wavelength Range 642 nm
Formulario Solución
Formato Frasco(s)
Línea de productos Ready Flow™, TO-PRO™3
Cantidad 120 ensayos
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Localización subcelular Nucleus