Learn More
Solución de tampón TNT, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7041890
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473359 1 L 1 litro
15483359 2 L 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60622.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TNT buffer soln.
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Sinónimo TRIS NaCl Tween 20 buffer soln.