Learn More
TNP, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30001502 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001502 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 3946/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Inhibitor of IP6K; also inhibits IP3K
Reversible inositol hexakisphosphate kinase (IP6K) inhibitor (IC50 = 0.47 μM for inhibition of InsP7 formation). Also inhibits inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase (IP3K) (IC50 = 10.2 μM). Binds to the ATP binding site of IP3K (Ki = 4.3 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 519178-28-0
Fórmula molecular C20H16F3N7O2
Peso molecular (g/mol) 443.39
Clave InChI DDSBPUYZPWNNGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ip3k inhibitor, tnp, inositol-1,4,5-trisphosphate 3-kinase inhibitor, n2-m-trifluorobenzyl , n6-p-nitrobenzyl purine, n6-4-nitrophenyl methyl-n2-3-trifluoromethyl phenyl methyl-9h-purine-2,6-diamine, purine, 5, tnp hplc, n2-3-trifluoromethyl benzyl-n6-4-nitrobenzyl-9h-purine-2,6-diamine, n∼6∼-4-nitrophenyl methyl-n∼2∼-3-trifluoromethyl phenyl methyl-7h-purine-2,6-diamine
PubChem CID 16760513
Nombre IUPAC 6-N-[(4-nitrophenyl)methyl]-2-N-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-7H-purine-2,6-diamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CNC2=NC3=C(C(=N2)NCC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])NC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TNP
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.38
Porcentaje de pureza >97%