Learn More
TNP, MedChemExpress
Código de producto. 16494348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494348 10 mg 10 miligramos
16460677 50 mg 50 miligramos
16447067 5 mg 5 miligramos
16425266 100 mg 100 miligramos
16413046 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110079
MedChemExpress TNP is a cell-permeable inhibitor of IP6K1 and IP3K, with IC50 values of 0.55 μM and 10.2 μM for IP3K, respectively. TNP binds to the ATP-binding sites of both enzymes.
TNP is a cell-permeable inhibitor of IP6K1 and IP3K, with IC50 values of 0.55 μM and 10.2 μM for IP3K, respectively. TNP binds to the ATP-binding sites of both enzymes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TNP
Forma física Solid
CAS 519178-28-0
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16F3N7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (281.93 mM)
SMILES FC(C1=CC(CNC2=NC(NCC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3)=C4N=CNC4=N2)=CC=C1)(F)F
Peso molecular (g/mol) 443.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.38
Porcentaje de pureza 98.79%