Learn More
Tocris Bioscience™ TNP-ATP triethylammonium salt
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18085562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18085562 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18085562 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2464/5
Potent and selective P2X antagonist
High affinity, selective P2X receptor antagonist. Inhibits ATP-induced currents in cells expressing P2X1, P2X3 and heteromeric P2X2/3 receptors with IC50 values of 6, 0.9 and 7 nM respectively. Displays 1000-fold selectivity over P2X2, P2X4 and P2X7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TNP-ATP triethylammonium salt
CAS 61368-63-6
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C16H13N8O19P3·C24H64N
Formula Weight (peso de la fórmula) 1123.04
Pureza >95%