Learn More
Cole-Parmer™ Medidor de par de torsión TNP-5
Código de producto. 13596990 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
320 x 227 x 126 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
13596990 320 x 227 x 126 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13596990 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5989107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00€
    2017.37€ / paquete de 1
    Ahorro 72.63€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Instrumento de control de calidad y garantía de calidad para alimentos, bebidas, cosméticos y otras aplicaciones de par de torsión
  • Tamaño de la muestra de 10-190 mm de diámetro
  • Mide los valores de par de torsión de apertura y cierre.
  • Almacene 1000 puntos de datos
  • Interfaz USB
  • Pilas NiMH recargables o adaptador de CA
Especificaciones
Descripción Medidor de par de torsión digital TNP-5
Para utilizar con (aplicación) Para medir los valores de par de torsión de apertura y cierre
Incluye Pilas NiMH recargables o adaptador de CA
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 320 x 227 x 126 mm