Learn More
TNP-470, TRC
Código de producto. 30450091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30450091 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30450091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT47000010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-(2-Chloroacetyl)-carbamic Acid (3R,4S,5S,6R)-5-Methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2-oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester
CAS 129298-91-5
Fórmula molecular C19H28ClNO6
Cantidad 10 mg
Sinónimo TNP-470, (Chloroacetyl)-carbamic Acid (3R,4S,5S,6R)-5-Methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester, [3R-[3α,4α(2R*,3R*),5β,6β]]-(Chloroacetyl)-carbamic Acid 5-Methoxy-4-[2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester, AGM 1470, Lodamin, NSC 642492, O-Chloroacetylcarbamoylfumagillol
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28ClNO6/c1-11(2)5-6-13-18(3,27-13)16-15(24-4)12(7-8-19(16)10-25-19)26-17(23)21-14(22)9-20/h5,12-13,15-16H,6-10H2,1-4H3,(H,21,22,23)/t12-,13-,15-,16-,18+,19+/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1[C@@H](CC[C@]2(CO2)[C@H]1[C@@]3(C)O[C@@H]3CC=C(C)C)OC(=O)NC(=O)CCl
Nombre IUPAC [(3R,4S,5S,6R)-5-metoxi-4-[(2R,3R)-2-metil-3-(3-metilbut-2-enil)oxiran-2-il]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-il] N-(2-cloroacetil)carbamato
Peso molecular (g/mol) 401.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1605
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.