Learn More
TNP-470, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(2-Chloroacetyl)-carbamic Acid (3R,4S,5S,6R)-5-Methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2-oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester |
| CAS | 129298-91-5 |
| Fórmula molecular | C19H28ClNO6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | TNP-470, (Chloroacetyl)-carbamic Acid (3R,4S,5S,6R)-5-Methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester, [3R-[3α,4α(2R*,3R*),5β,6β]]-(Chloroacetyl)-carbamic Acid 5-Methoxy-4-[2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]oct-6-yl Ester, AGM 1470, Lodamin, NSC 642492, O-Chloroacetylcarbamoylfumagillol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28ClNO6/c1-11(2)5-6-13-18(3,27-13)16-15(24-4)12(7-8-19(16)10-25-19)26-17(23)21-14(22)9-20/h5,12-13,15-16H,6-10H2,1-4H3,(H,21,22,23)/t12-,13-,15-,16-,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1[C@@H](CC[C@]2(CO2)[C@H]1[C@@]3(C)O[C@@H]3CC=C(C)C)OC(=O)NC(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | [(3R,4S,5S,6R)-5-metoxi-4-[(2R,3R)-2-metil-3-(3-metilbut-2-enil)oxiran-2-il]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-il] N-(2-cloroacetil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 401.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.1605 |