Learn More
TNP-470, MedChemExpress
Código de producto. 16476377
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16476377 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16476377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101932
MedChemExpress TNP-470 is a methionine aminopeptidase-2 inhibitor and also an angiogenesis inhibitor.
TNP-470 is a methionine aminopeptidase-2 inhibitor and also an angiogenesis inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TNP-470
CAS 129298-91-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H28ClNO6
Cantidad 5 mg
Sinónimo AGM-1470
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (248.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@@H](C/C=C(C)/C)O1)[C@]([C@@H]2OC)([H])[C@]3(CC[C@H]2OC(NC(CCl)=O)=O)CO3
Peso molecular (g/mol) 401.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.88
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death