missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNMD Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17180624 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17180624 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17180624 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor PA5112767

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

TNMD Polyclonal Antibody

TNMD Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNMD
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica TNMD
N.º de referencia del gen Q9EP64, Q9H2S6
Alias de gen 1110017I01Rik; Bricd4; BRICHOS domain containing 4; ChM1L; Chondromodulin-1-like protein; chondromodulin-IB; chondromodulin-I-like protein; hChM1L; hTeM; mChM1L; mTeM; myodulin; rChM1L; rTeM; teM; Tendin; tenomodulin; TNMD; UNQ771/PRO1565; zgc:172161
Símbolos de los genes TNMD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Tenomodulin protein (131-254AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64102, 64103
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.