missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TNIP1 Monoclonal Antibody (1A11E3)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10585893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10585893 100 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10585893 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 376100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TNIP1 Monoclonal Antibody for Western Blot, ELISA, IP

Grasp65 is a structural protein of the golgi apparatus. It has been implicated in the stacking of golgi cisternae. Grasp65 is shown to have the properties to bind surfaces together in a mitotically regulated matter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNIP1
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1A11E3
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
génica TNIP1
N.º de referencia del gen Q15025
Alias de gen A20-binding inhibitor of NF-kappa B activation; A20-binding inhibitor of NF-kappa-B activation 1; ABIN; ABIN1; ABIN-1; AU018810; HIV-1 Nef-interacting protein; KIAA0113; Naf1; Nef; Nef-associated factor 1; Nef-associated factor 1 SNP; nip40-1; TNFAIP3 interacting protein 1; TNFAIP3-interacting protein 1; Tnip1; VAN; Virion-associated nuclear shuttling protein
Símbolos de los genes TNIP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the N-terminal region of the human, mouse and rat ABIN-1 protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10318
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.