Learn More
Thermo Scientific™ Kit de ELISA para TNF alfa, porcino
Código de producto. 15348204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
192 ensayos
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
15348204 192 ensayos paquete de 2
1 options
Código de producto. 15348204 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EP2TNFA2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Kit de ELISA para TNF alfa, porcino
Analice los niveles de TNFa (factor de necrosis tumoral alfa en cerdo) en suero, plasma (EDTA, heparina, citrato de sodio) y muestras de sobrenadante de cultivo porcinos con nuestro kit de ELISA para TNF alfa porcino de Thermo Scientific.
Características del kit de ELISA para TNF alfa porcino:
  • Objetivo: TNFα porcino natural y recombinante (factor alfa de necrosis tumoral porcina)
  • Formato: ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placas de tiras de 96 pocillos transparentes
  • Medición: absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
  • Rango del ensayo: De 31,3 a 2000 pg/ml
  • Sensibilidad: < 5 pg/mL
  • Precisión: depende del tipo y nivel de muestra (consulte las instrucciones)
  • Tipos de muestras: sobrenadante de cultivo celular, suero, plasma (EDTA, citrato de sodio y heparina)
  • Tiempo total del ensayo: 4 horas
  • Tamaño de muestras: 50 μl
  • Especificidad: No hay reacción cruzada significativa con IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12p70, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IL-18, eotaxina, GCSF, GMCSF, GROα, GROβ, IFNγ, IFNα, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, VEGF, MIP-1α, MIP-1β, TGFβ, TNFβ o RANTES humanos; TNFα de ratón, TNFα de rata y TNFα bovino. Este ELISA utiliza anticuerpos elevados contra el TNF humanoα. Este ensayo de ELISA reacciona con el TNFα porcino y humano al 100 %.
    Este kit de ELISA para TNF alfa porcino utiliza pares de anticuerpos de detección y recubrimiento previamente titerados y emparejados para lograr una medición sensible y precisa del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa, TNFα) en muestras de 50 a 100 μl por pocillo. También se incluye patrón de proteína recombinante calibrado, estreptavidina-HRP, solución de sustrato TMB y solución de parada. El kit completo contiene placas de tiras de 96 pocillos recubiertas previamente y reactivos optimizados por lotes.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Intervalo del ensayo De 31,3 a 2000 pg/ml
    Sensibilidad del ensayo <5pg/mL
    Descripción Kit de ELISA para TNF alfa, 192 ensayos, rango de prueba de 3,1 a 2000 pg/ml, 4 h. Tiempo de prueba, sensibilidad <0,5 pg/ml, sobrenadantes de cultivo celular, plasma, muestra de suero, especies de cerdo/porcinas, método de detección colorimétrica, gen TNFα, utilizado para ensayos y análisis de proteínas
    Analitos detectables TNF-a (TNF)
    ensayo 192
    Método de detección Colorimétrico
    Formato del kit de inmunoensayo ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparente
    Tipo de producto Kit de ELISA para TNF alfa
    Familia de proteínas Citoquinas y receptores
    Tipo de muestra Plasma (EDTA, citrato, heparina), Sobrenadante de cultivo celular, Suero
    Especificidad Sin reacción cruzada significativa con IL-1α humano, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12p70, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IL-18, eotaxina, GCSF, GmCSF, GRUα, GRUβ, IFNγ, IFNα, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, VEGF, MIP-1α, MI
    Tipo de sustrato TMB
    Suficiente para 192 ensayos
    Especies diana Porcino, cerdo
    Para utilizar con (aplicación) Ensayos y análisis de proteínas
    Tiempo de incubación 4 h
    Contenido del kit Placa(s) recubierta(s) previamente, estándar o calibrador, anticuerpo detector, conjugado de HRP, diluyentes, tampón de lavado, sustrato(s) y solución de parada
    Medición Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
    Precisión Depende del tipo y nivel de muestra
    Cantidad 192 ensayos
    Estado normativo Para uso exclusivo en investigación (RUO)
    Disciplina de investigación Inmunología
    Volumen de muestra 50 μl
    Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
    Objetivo TNF porcino natural y recombinanteα±
    Tiempo de prueba 4 h
    Tiempo total del ensayo 4 h