Learn More
TN1, MedChemExpress
Código de producto. 16493178
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493178 10 mg 10 miligramos
16434466 100 mg 100 miligramos
16415917 5 mg 5 miligramos
16410709 1 mg 1 miligramo
16409736 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493178 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100826
MedChemExpress TN1 is a potent fetal hemoglobin (HbF) inducer.
TN1 is a potent fetal hemoglobin (HbF) inducer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TN1
CAS 289479-94-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H31N7O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (196.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(NC2=C3N=CN(CC)C3=NC(N[C@H]4CC[C@H](O)CC4)=N2)=C1)C#CC5=CC=C(C)C=C5
Peso molecular (g/mol) 509.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.6
Porcentaje de pureza 95.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation