Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Neo Angle TN-890
Código de producto. 15382177 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
8 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15382177 8 x 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15382177 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35965.00€
    34500.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1465.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Optimizado para separaciones de ADN plasmídico CsCl, el rotor angular Thermo Scientific™ TN-890 Neo proporciona un ángulo muy pronunciado y un rendimiento de hasta 90 000 rpm.
Optimizado para separaciones de ADN plasmídico CsCl, el rotor angular Thermo Scientific™ TN-890 Neo proporciona un ángulo muy pronunciado y un rendimiento de hasta 90.000 rpm.
  • Permite un rendimiento de hasta 90.000 rpm para tubos de ultracentrífuga de 5 ml.
  • Compatible con la serie de ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotores Neo Angle TN-890
Material Titanio
Tipo Rotores Neo Angle
Capacidad 8 x 5 mL
RCF máx. 645.101 x g
Vel. máx 90.000 rpm
Factor K 10
Longitud máx. del tubo 53 mm
Diámetro máx. del tubo 13 mm
Para utilizar con (equipo) Serie de ultracentrífugas Thermo Scientific Sorvall WX+
Ángulo 10°