Learn More
Thermo Scientific™ Rotores Neo Angle TN-1865
Código de producto. 15302187 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
18 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
15302187 18 x 5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15302187
Marca: Thermo Scientific™ 75003035
Optimizado para separaciones de ADN plasmídico CsCl, el rotor angular Thermo Scientific TN-1865 Neo proporciona un ángulo muy pronunciado con una capacidad de 18 tubos de 5 ml.
Optimizado para separaciones de ADN plasmídico CsCl, el rotor angular Thermo Scientific™ TN-1865 Neo proporciona un ángulo muy pronunciado con una capacidad de 18 tubos de 5 ml.
  • Permite un rendimiento de hasta 65 000 rpm para tubos de ultracentrífuga de 5 ml.
  • Compatible con la serie de ultracentrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotores Neo Angle TN-1865
Material Titanio
Tipo Rotores Neo Angle
Capacidad 18 x 5 mL
RCF máx. 430.874 x g
Vel. máx 65.000 rpm
Factor K 15
Longitud máx. del tubo 53 mm
Diámetro máx. del tubo 13 mm
Para utilizar con (equipo) Serie de ultracentrífugas Thermo Scientific Sorvall WX+
Ángulo 10°