Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de etiquetado cero TMTpro™
Código de producto. 16822583 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 mg
5 x 0,5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16822583 5 x 0,5 mg cada uno
16594150 1 x 5 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16822583 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A44519
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo de etiquetado cero TMTpro™
Thermo Scientific™ TMTpro Zero Label Reagent serves as a 'light' tag for MS-level peptide quantitation for method optimization or use with the TMTpro 16plex Label Reagent Set.
El reactivo de etiquetado TMTpro Zero Thermo Scientific funciona como etiqueta «ligera» para la cuantificación de péptidos a nivel MS para la optimización del método o para su uso con el juego de reactivos de etiqueta TMTpro 16plex.
Entre las características del reactivo de etiquetado cero TMTpro se incluyen:
•Económico: la versión «ligera» puede utilizarse para la optimización y como método de desarrollo de muestras etiquetadas con TMTpro
• Eficaz: los reactivos aminorreactivos de éster NHS activado garantizan el etiquetado eficaz de todos los péptidos independientemente de la secuencia de proteínas o la especificidad de la enzima proteolítica
• Compatible: optimizado para su uso con plataformas MS/MS Thermo Scientific de alta resolución, como los instrumentos Q Exactive y Orbitrap Fusion Tribrid, incluyendo los espectrómetros de masas Orbitrap Eclipse Tribrid y Orbitrap Exploris 480 con análisis de datos totalmente compatibles con Proteome Discoverer 2.3
Los reactivos de etiquetado TMTpro son la próxima generación de etiquetas de masas en tándem, diseñadas para aumentar el nivel de multiplexación de las muestras sin comprometer la identificación ni la cuantificación de las proteínas. La estructura de la etiqueta TMTpro se parece a la de la etiqueta TMT en que las etiquetas siguen siendo isobáricas y aminorreactivas, pero difieren en la región más larga del espaciador y en la región indicadora de masas de isobutil prolina. Después de la fragmentación de MS/MS, cada etiqueta TMTpro genera una masa informadora única (es decir, una TMTpro 126-134Da) en la región de masa baja del espectro de MS/MS de alta resolución, que se utiliza para la cuantificación relativa de los niveles de expresión de proteínas. El reactivo de etiqueta TMTpro Zero es una versión «ligera» de la etiqueta TMTpro que puede utilizarse para el desarrollo de métodos o junto con el conjunto o subconjunto de reactivos «pesados» TMTpro.
Para el análisis de alta resolución de péptidos etiquetados con TMTpro, la columna de LC recomendada para la fuente de Nanospray Flex es la columna de LC Acclaim PepMap 100 C18 (n.º de de referencia 164942 o 164939). Para la fuente EASY-Spray, la columna LC recomendada es la columna LC EASY-Spray C18 (n.º ref. ES802 o ES803).
Estos productos están sujetos a una licencia de etiqueta de uso limitado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reactivo de etiquetado TMTpro™ Zero, 5 x 0,5 mg
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Línea de productos TMT
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 °C.
Etiqueta o tinte Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT)
Condiciones de envío Hielo seco
Material de partida péptidos
Tipo de producto final Péptido
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Etiquetado de proteínas
Cantidad 5 x 0,5 mg