Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ 32plex y TMTpro™ Reactivos de marcaje deuterados
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Thermo Scientific TMTpro Los reactivos de etiqueta son la próxima generación de etiquetas de masa en tándem, diseñadas para aumentar el nivel de multiplexación de muestras sin comprometer la identificación y cuantificación de proteínas. TMTpro Los reactivos de etiqueta deuterada permiten la multiplexación de hasta 35 muestras, para un rendimiento aún mayor en la identificación de proteínas y el análisis cuantitativo mediante espectrometría de masas en tándem (MS/MS).
Características de la TMTpro El juego de reactivos de etiqueta 32plex incluye:
- Análisis de EM concurrente multiplex —de hasta 35 muestras derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos
- La robusta —capacidad de multiplexación aumentada da como resultado menos valores cuantitativos faltantes entre las muestras y permite la confianza entre las réplicas.
- Los reactivos eficientes , —reactivos con aminas y activados con ésteres NHS ayudan a garantizar un etiquetado eficiente de todos los péptidos, independientemente de la secuencia de proteínas o la especificidad de la enzima proteolítica.
- Optimizado para análisis MS/MS de alta resolución utilizando Orbitrap plataformas con procesamiento de datos por Proteome Discoverer 3.2
Después de la fragmentación, cada TMTpro La etiqueta genera un ion reportero con una masa única (por ejemplo, 126-135 Da) en la región de baja masa del espectro MS/MS de alta resolución que se utiliza para la cuantificación relativa multiplexada de la abundancia de proteínas.
Ventajas de TMTpro etiquetas
Las ventajas de TMTpro Las etiquetas incluyen una mayor cuantificación relativa multiplexada, un mayor rendimiento de las muestras y menos valores cuantitativos faltantes entre las muestras. Con estas capacidades, la TMTpro Los reactivos de etiqueta son adecuados para aplicaciones que requieren mayor multiplexación y menos valores faltantes, como experimentos de respuesta a dosis de inhibidores, experimentos de curso temporal, ensayos de desplazamiento térmico o análisis de células individuales. Cuando se combina con la alta resolución líder en la industria Orbitrap instrumentos y software, TMTpro Los reactivos proporcionan soluciones totales integradas para el análisis proteómico cuantitativo.
Combinatorio TMTpro Los reactivos de etiqueta no deuterados con sus contrapartes deuteradas permiten multiplexar hasta 35 muestras. Los canales de control dentro de cada conjunto (no deuterados y deuterados) son necesarios para comparar datos entre subplexos. Los reactivos TMTpro-134C y TMTpro-135CD se ofrecen para su uso como canales de control en combinación con el conjunto 32plex. El reactivo TMTpro-135CD se ofrece por separado para combinar con TMTpro 18plex y TMTpro Reactivos de etiqueta deuterada 16plex para lograr multiplexación de 35 muestras, incluidos múltiples controles para análisis de datos.
Para experimentos de 32plex, utilice TMTpro Juego de reactivos de etiqueta 32plex combinado (n.° de cat. A40000839) o TMTpro Juego de reactivos de etiqueta deuterada 16plex (n.° de cat. A40000817) y TMTpro Juego de reactivos de etiquetas 16plex (n.° de cat. A44520).
Para experimentos de 34plex utilice TMTpro Conjunto combinado de reactivos de etiqueta 32plex (n.° de cat. A40000839) y reactivos de etiqueta TMTpro-134C y TMTpro-135CD (n.° de cat. A40000853) o TMTpro Juego de reactivos de etiqueta deuterada 16plex (n.º de cat. A40000817), TMTpro Juego de reactivos de etiqueta 16plex (n.° de cat. A44520) y reactivos de etiqueta TMTpro-134C y TMTpro-135CD (n.° de cat. A40000853).
Para experimentos de 35plex utilice TMTpro Juego de reactivos de etiqueta deuterados 16plex (n.° de cat. A40000817), reactivo de etiqueta TMTpro-135CD (n.° de cat. A40000818) y TMTpro Juego de reactivos de etiquetas 18plex (n.° de cat. A52045).
Productos relacionados
Para el análisis de alta resolución de péptidos marcados con TMTpro, la columna LC recomendada para la fuente Nanospray Flex es la Acclaim PepMap Columna LC 100 C18 (n.º de cat. 164942, 164939). Para la fuente EASY-Spray, la columna LC recomendada es EASY-Spray PepMap Columna Neo UHPLC (n.° de cat. ES75500PN) o columna HPLC EASY-Spray (n.° de cat. ES902 o ES903).
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
| Tipo de producto | Set de reactivos de etiquetado 16plex Deuterated |
| Línea de productos | TMT |
| Contenido y almacenamiento | •Reactivo de etiqueta TMTpro-127D, 1 x 0,5 mg •Reactivo de etiqueta TMTpro-128ND, 1 x 0,5 mg •Reactivo de etiqueta TMTpro-128CD, 1 x 0,5 mg •Reactivo de etiqueta TMTpro-129ND, 1 x 0,5 mg •Reactivo de etiqueta TMTpro-129CD, 1 x 0,5 mg •Reactivo de etiqueta TMTpro-130ND, 1 x 0,5 mg •Reactivo de etiqueta TMTpro-130CD, 1 x 0,5 mg Reactivo •de etiqueta TMTpro-131ND, 1 x 0,5 mg Reactivo •de etiqueta TMTpro-131CD, 1 x 0,5 mg Reactivo •de etiqueta TMTpro-132ND, 1 x 0,5 mg Reactivo •de etiqueta TMTpro-132CD, 1 x 0,5 mg Reactivo •de etiqueta TMTpro-133ND Reactivo, 1 x 0,5 mg Reactivo •de etiqueta TMTpro-133CD, 1 x 0,5 mg Reactivo de •etiqueta TMTpro-134ND, 1 x 0,5 mg Reactivo de •etiqueta TMTpro-134CD, 1 x 0,5 mg Reactivo de •etiqueta TMTpro-135ND, 1 x 0,5 mg Almacenar por debajo de -20 °C. |
| Etiqueta o tinte | Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Material de partida | Lisado celular |
| Tipo de producto final | Péptido |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Paso del flujo de trabajo | Etiquetado y cuantificación de péptidos |
| Show More |