Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ 32plex y TMTpro™ Reactivos de marcaje deuterados
Código de producto. 30193507 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Reactivo de etiquetado 135CD
Reactivos de etiquetado 134C y 135CD
Set de reactivos de etiquetado 16plex Deuterated
Set emparejado de reactivo de etiquetado 32plex
Cantidad:
1 x 0,5 mg (por etiqueta)
1 x 5 mg
1 x 5 mg (per tag)
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad unitSize
30193507 Set de reactivos de etiquetado 16plex Deuterated 1 x 5 mg (per tag) cada uno
30197496 Set emparejado de reactivo de etiquetado 32plex 1 x 5 mg (per tag) cada uno
30193506 Reactivos de etiquetado 134C y 135CD 1 x 5 mg (per tag) cada uno
30193508 Reactivo de etiquetado 135CD 1 x 5 mg 5 miligramos
31759102 Set de reactivos de etiquetado 16plex Deuterated 1 x 0,5 mg (por etiqueta) 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30193507 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A40000817
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
TMTpro Los reactivos de etiqueta deuterada permiten la multiplexación de hasta 35 muestras, lo que permite un mayor rendimiento para la identificación y cuantificación de proteínas mediante espectrometría de masas en tándem.
Thermo Scientific TMTpro Los reactivos de etiqueta son la próxima generación de etiquetas de masa en tándem, diseñadas para aumentar el nivel de multiplexación de muestras sin comprometer la identificación y cuantificación de proteínas. TMTpro Los reactivos de etiqueta deuterada permiten la multiplexación de hasta 35 muestras, para un rendimiento aún mayor en la identificación de proteínas y el análisis cuantitativo mediante espectrometría de masas en tándem (MS/MS).
Características de la TMTpro El juego de reactivos de etiqueta 32plex incluye:
  • Análisis de EM concurrente multiplex —de hasta 35 muestras derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos
  • La robusta —capacidad de multiplexación aumentada da como resultado menos valores cuantitativos faltantes entre las muestras y permite la confianza entre las réplicas.
  • Los reactivos eficientes , —reactivos con aminas y activados con ésteres NHS ayudan a garantizar un etiquetado eficiente de todos los péptidos, independientemente de la secuencia de proteínas o la especificidad de la enzima proteolítica.
  • Optimizado para análisis MS/MS de alta resolución utilizando Orbitrap plataformas con procesamiento de datos por Proteome Discoverer 3.2
Después de la fragmentación, cada TMTpro La etiqueta genera un ion reportero con una masa única (por ejemplo, 126-135 Da) en la región de baja masa del espectro MS/MS de alta resolución que se utiliza para la cuantificación relativa multiplexada de la abundancia de proteínas.
Ventajas de TMTpro etiquetas
Las ventajas de TMTpro Las etiquetas incluyen una mayor cuantificación relativa multiplexada, un mayor rendimiento de las muestras y menos valores cuantitativos faltantes entre las muestras. Con estas capacidades, la TMTpro Los reactivos de etiqueta son adecuados para aplicaciones que requieren mayor multiplexación y menos valores faltantes, como experimentos de respuesta a dosis de inhibidores, experimentos de curso temporal, ensayos de desplazamiento térmico o análisis de células individuales. Cuando se combina con la alta resolución líder en la industria Orbitrap instrumentos y software, TMTpro Los reactivos proporcionan soluciones totales integradas para el análisis proteómico cuantitativo.
Combinatorio TMTpro Los reactivos de etiqueta no deuterados con sus contrapartes deuteradas permiten multiplexar hasta 35 muestras. Los canales de control dentro de cada conjunto (no deuterados y deuterados) son necesarios para comparar datos entre subplexos. Los reactivos TMTpro-134C y TMTpro-135CD se ofrecen para su uso como canales de control en combinación con el conjunto 32plex. El reactivo TMTpro-135CD se ofrece por separado para combinar con TMTpro 18plex y TMTpro Reactivos de etiqueta deuterada 16plex para lograr multiplexación de 35 muestras, incluidos múltiples controles para análisis de datos.
Para experimentos de 32plex, utilice TMTpro Juego de reactivos de etiqueta 32plex combinado (n.° de cat. A40000839) o TMTpro Juego de reactivos de etiqueta deuterada 16plex (n.° de cat. A40000817) y TMTpro Juego de reactivos de etiquetas 16plex (n.° de cat. A44520).
Para experimentos de 34plex utilice TMTpro Conjunto combinado de reactivos de etiqueta 32plex (n.° de cat. A40000839) y reactivos de etiqueta TMTpro-134C y TMTpro-135CD (n.° de cat. A40000853) o TMTpro Juego de reactivos de etiqueta deuterada 16plex (n.º de cat. A40000817), TMTpro Juego de reactivos de etiqueta 16plex (n.° de cat. A44520) y reactivos de etiqueta TMTpro-134C y TMTpro-135CD (n.° de cat. A40000853).
Para experimentos de 35plex utilice TMTpro Juego de reactivos de etiqueta deuterados 16plex (n.° de cat. A40000817), reactivo de etiqueta TMTpro-135CD (n.° de cat. A40000818) y TMTpro Juego de reactivos de etiquetas 18plex (n.° de cat. A52045).
Productos relacionados
Para el análisis de alta resolución de péptidos marcados con TMTpro, la columna LC recomendada para la fuente Nanospray Flex es la Acclaim PepMap Columna LC 100 C18 (n.º de cat. 164942, 164939). Para la fuente EASY-Spray, la columna LC recomendada es EASY-Spray PepMap Columna Neo UHPLC (n.° de cat. ES75500PN) o columna HPLC EASY-Spray (n.° de cat. ES902 o ES903).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Set de reactivos de etiquetado 16plex Deuterated
Línea de productos TMTpro
Contenido y almacenamiento •Reactivo de etiqueta TMTpro-127D, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-128ND, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-128CD, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-129ND, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-129CD, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-130ND, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-130CD, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-131ND, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-131CD, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-132ND, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-132CD, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-133ND, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-133CD, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-134ND, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-134CD, 1 x 5 mg
• Reactivo de etiqueta TMTpro-135ND, 1 x 5 mg Almacenar por
debajo de -20 °C.
Etiqueta o tinte Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT)
Condiciones de envío Dry Ice
Material de partida Cell Lysate
Tipo de producto final Péptido
Método de detección Mass Spectrometry
Paso del flujo de trabajo Marcado y cuantificación de péptidos
Cantidad 1 x 5 mg (per tag)
Formulario Lyophilized Powder