Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro 18-plex, TMTpro-134C, and TMTpro-135N Label Reagents
Código de producto. 17423772 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 mg
4 x 50 μg (por etiqueta)
5 mg
6 x 0,5 mg
6 x 0,5mg
Etiqueta o tinte:
Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT)
TMTpro 18-plex
TMTpro-134C y TMTpro-135N
Tamaño de la unidad:
3 miligramos
5 miligramos
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Etiqueta o tinte Tamaño de la unidad
17423772 6 x 0,5 mg TMTpro-134C y TMTpro-135N 3 miligramos
17496572 1 x 5 mg TMTpro 18-plex 5 miligramos
17331783 5 mg TMTpro-134C y TMTpro-135N 5 miligramos
17418273 6 x 0,5mg TMTpro 18-plex 3 miligramos
17483812 6 x 0,5 mg TMTpro-134C y TMTpro-135N 3 miligramos
17901861 4 x 50 μg (por etiqueta) Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17423772 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A52048
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Los reactivos de etiquetado TMTpro 18plex permiten el multiplexing de hasta 18 muestras. La adición de los reactivos de etiquetado TMTpro 134C y TMTpro 135N aumentan el multiplexing de muestras de 16 a 18 complejos, lo que permite un rendimiento aún mayor para la identificación de proteínas y el análisis cuantitativo mediante espectrometría de masas (MS) en tándem.
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase the level of sample multiplexing without compromising on protein identification and quantitation. The Thermo Scientific TMTpro 18plex Label Reagent Set enables multiplexing up to 18 samples, enabling even greater throughput for protein identification and quantitative analysis by tandem mass spectrometry (MS).
  • Los reactivos a aminas TMTpro 134C y los reactivos de etiquetas TMTpro 135N aumentan el multiplexado de muestras de 16 a 18 plex
  • Esto permite un rendimiento aún mayor para la identificación de proteínas y el análisis cuantitativo mediante espectrometría de masas en tándem (MS)
  • Los reactivos de etiquetas TMTpro son la próxima generación de etiquetas de masas en tándem
  • Las etiquetas TMT pro134C y TMTpro135N son idénticas en composición y estructura a las otras etiquetas TMTpro de 16 plex, pero no son isobáricas
  • Estas etiquetas están disponibles por separado o como parte del conjunto de reactivos de etiquetas TMTpro de 18 plex (n.º de cat.A52046)
Características de los reactivos de etiquetas TMTpro 134C y TMTpro 135N:
  • Multiplex: para análisis MS simultáneo de hasta 18 muestras derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos
  • Robusto: el aumento de la capacidad multiplex se traduce en una reducción de los valores cuantitativos que faltan entre las muestras y una mayor confianza entre las réplicas
  • Eficaz: los reactivos activados por ésteres NHS, reactivos a la amina, garantizan el etiquetado eficaz de todos los péptidos, independientemente de la secuencia de la proteína o de la especificidad de la enzima proteolítica
  • Optimizado: para su uso con plataformas Thermo Scientific MS/MS de alta resolución, incluidas las series de instrumentos Q Exactive y Orbitrap Fusion Tribrid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Isobaric Label Reagent Set
Etiqueta o tinte TMTpro-134C y TMTpro-135N
Material de partida Peptides
Método de detección Mass Spectrometry
Paso del flujo de trabajo Peptide labeling and quantitation
Cantidad 6 x 0,5 mg