Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro 18-plex, TMTpro-134C, and TMTpro-135N Label Reagents
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase the level of sample multiplexing without compromising on protein identification and quantitation. The Thermo Scientific TMTpro 18plex Label Reagent Set enables multiplexing up to 18 samples, enabling even greater throughput for protein identification and quantitative analysis by tandem mass spectrometry (MS).
Las estructuras de las etiquetas TMTpro y TMT son similares al ser isobáricas y reactivoas a aminas, pero la etiqueta TMTpro tiene una zona más larga del espaciador y un indicador de masas de isobutil prolina. Después de la fragmentación de MS/MS, cada etiqueta TMTpro 18plex genera una masa informadora única (es decir, una TMTpro 126-135 Da) en la región de masa baja del espectro de MS/MS de alta resolución, que se utiliza para la cuantificación relativa de los niveles de expresión de proteínas.
Los reactivos de etiquetado TMT pro134C y TMTpro135N son idénticas en composición y estructura a las otras etiquetas TMTpro de 16 plex, pero no son isobáricas. La adición de las etiquetas TMTpro 134C y 135N crea los canales 17.º y 18.º para la cuantificación relativa mediante el uso de instrumentos Orbitrap para MS de alta resolución. Estas etiquetas están disponibles por separado (n.º de cat. A52046, A52048) o como parte del conjunto de reactivos de etiquetado TMTpro 18plex.
Las características del conjunto de reactivos de marcado TMTpro 18plex incluyen:
• Multiplexing: análisis múltiple concurrente MS de hasta 18 muestras derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos
• Resistente: la capacidad de multiplexado aumenta, lo que reduce los valores cuantitativos que faltan entre las muestras y supone una mayor confianza entre las réplicas
• Eficaz: los reactivos aminorreactivos de éster NHS activado garantizan un etiquetado superior al 95 % de todos los péptidos independientemente de la secuencia de proteínas o la especificidad de la enzima proteolítica
• Optimizado para su uso con plataformas Thermo Scientific MS/MS Orbitrap de alta resolución, análisis totalmente compatible con Proteome Discoverer 2.3
• Tamaño práctico: se suministran en un formato listo para su uso y de un solo uso para garantizar una estabilidad y un rendimiento óptimos
Para el análisis de alta resolución de péptidos etiquetados con TMTpro, la columna LC recomendada para la fuente Nanospray Flex es la columna LC Acclaim PepMap 100 C18 (n.º de cat. de referencia 164942 o 164939). Para la fuente EASY-Spray, la columna LC recomendada es la columna LC EASY-Spray C18 (n.º ES902 o ES903). Cuando se combinan con los instrumentos y el software Orbitrap de alta resolución, líderes del sector, los reactivos TMTpro proporcionan una solución total integrada para el análisis cuantitativo de la expresión de proteínas.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Juego de reactivos de etiquetas isobáricas |
| Etiqueta o tinte | TMTpro 18-plex |
| Material de partida | péptidos |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Paso del flujo de trabajo | Etiquetado y cuantificación de péptidos |
| Cantidad | 6 x 0,5mg |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.