Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro 18-plex, TMTpro-134C, and TMTpro-135N Label Reagents
Código de producto. 17331783 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 mg
5 mg
6 x 0,5 mg
6 x 0,5mg
Etiqueta o tinte:
TMTpro 18-plex
TMTpro-134C y TMTpro-135N
Tamaño de la unidad:
3 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Etiqueta o tinte Tamaño de la unidad
17331783 5 mg TMTpro-134C y TMTpro-135N 5 miligramos
17496572 1 x 5 mg TMTpro 18-plex 5 miligramos
17418273 6 x 0,5mg TMTpro 18-plex 3 miligramos
17423772 6 x 0,5 mg TMTpro-134C y TMTpro-135N 3 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Código de producto. 17331783 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A52046
Siga avanzando en su investigación con nuestra oferta 3 por 2
Usar código promocional 27970
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Los reactivos de etiquetado TMTpro 18plex permiten el multiplexing de hasta 18 muestras. La adición de los reactivos de etiquetado TMTpro 134C y TMTpro 135N aumentan el multiplexing de muestras de 16 a 18 complejos, lo que permite un rendimiento aún mayor para la identificación de proteínas y el análisis cuantitativo mediante espectrometría de masas (MS) en tándem.
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase the level of sample multiplexing without compromising on protein identification and quantitation. The Thermo Scientific TMTpro 18plex Label Reagent Set enables multiplexing up to 18 samples, enabling even greater throughput for protein identification and quantitative analysis by tandem mass spectrometry (MS).
Las estructuras de las etiquetas TMTpro y TMT son similares al ser isobáricas y reactivoas a aminas, pero la etiqueta TMTpro tiene una zona más larga del espaciador y un indicador de masas de isobutil prolina. Después de la fragmentación de MS/MS, cada etiqueta TMTpro 18plex genera una masa informadora única (es decir, una TMTpro 126-135 Da) en la región de masa baja del espectro de MS/MS de alta resolución, que se utiliza para la cuantificación relativa de los niveles de expresión de proteínas.
Los reactivos de etiquetado TMT pro134C y TMTpro135N son idénticas en composición y estructura a las otras etiquetas TMTpro de 16 plex, pero no son isobáricas. La adición de las etiquetas TMTpro 134C y 135N crea los canales 17.º y 18.º para la cuantificación relativa mediante el uso de instrumentos Orbitrap para MS de alta resolución. Estas etiquetas están disponibles por separado (n.º de cat. A52046, A52048) o como parte del conjunto de reactivos de etiquetado TMTpro 18plex.
Las características del conjunto de reactivos de marcado TMTpro 18plex incluyen:
Multiplexing: análisis múltiple concurrente MS de hasta 18 muestras derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos
Resistente: la capacidad de multiplexado aumenta, lo que reduce los valores cuantitativos que faltan entre las muestras y supone una mayor confianza entre las réplicas
Eficaz: los reactivos aminorreactivos de éster NHS activado garantizan un etiquetado superior al 95 % de todos los péptidos independientemente de la secuencia de proteínas o la especificidad de la enzima proteolítica
Optimizado para su uso con plataformas Thermo Scientific MS/MS Orbitrap de alta resolución, análisis totalmente compatible con Proteome Discoverer 2.3
Tamaño práctico: se suministran en un formato listo para su uso y de un solo uso para garantizar una estabilidad y un rendimiento óptimos
Para el análisis de alta resolución de péptidos etiquetados con TMTpro, la columna LC recomendada para la fuente Nanospray Flex es la columna LC Acclaim PepMap 100 C18 (n.º de cat. de referencia 164942 o 164939). Para la fuente EASY-Spray, la columna LC recomendada es la columna LC EASY-Spray C18 (n.º ES902 o ES903). Cuando se combinan con los instrumentos y el software Orbitrap de alta resolución, líderes del sector, los reactivos TMTpro proporcionan una solución total integrada para el análisis cuantitativo de la expresión de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de reactivos de etiquetas isobáricas
Contenido y almacenamiento Almacene a –20 °C.
Etiqueta o tinte TMTpro-134C y TMTpro-135N
Material de partida péptidos
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Etiquetado y cuantificación de péptidos