Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ 10plex Isobaric Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg
Código de producto. 30245022 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30245022 1 x 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30245022 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A40000928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6320.00€
    5498.40€ / 5 miligramos
    Ahorro 821.60€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
The Thermo Scientific™ TMTpro 10plex Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg enables multiplexing of up to 10 samples for simultaneous analysis on lower resolution MS instruments.
The Thermo Scientific™ TMTpro 10plex Label Reagent Set (Unit Mass Reporter), 1 x 5 mg enables multiplexing of up to 10 samples for simultaneous analysis on lower resolution MS instruments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Mass Spectrometer
Tipo de producto 32plex Label Reagent Matched Set
Línea de productos TMTpro
Material de partida Peptides
Tipo de producto final peptide
Método de detección Mass Spectrometry
Paso del flujo de trabajo Peptide labeling
Cantidad 1 x 5 mg
Formulario Powder
For Research Use Only.