Learn More
Thermo Scientific™ TMT11-131C Label Reagent
Código de producto. 15988062 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 mg (por etiqueta)
1 x 5 mg
3 x 0,8 mg (por etiqueta)
3 x 0,8 mg
8 x 40 μg (por etiqueta), 80 reacciones
Tamaño de la unidad:
2.40 miligramo
5 miligramos
cada uno
paquete de 3
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15988062 3 x 0,8 mg (por etiqueta) paquete de 3
15706663 1 x 5 mg 5 miligramos
15877944 3 x 0,8 mg 2.40 miligramo
15722695 1 x 5 mg (por etiqueta) 5 miligramos
17911341 8 x 40 μg (por etiqueta), 80 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15988062 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A37725
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Includes
Conjunto de reactivos de etiquetado para la etiqueta de masa isobárica TMT10plex más TMT11-131C
Los reactivos de etiquetas de masas de tándem (TMT, Tandem Mass Tag) se han diseñado específicamente para permitir la identificación y la cuantificación de las proteínas en diferentes muestras mediante la espectrometría de masas en tándem. La estructura de etiquetas TMT11-131C es idéntica a las demás etiquetas TMT10pex, pero el informador de masas TMT11-131C está etiquetado únicamente con isótopos 13C
Tandem mass tag (TMT) reagents are specially designed to enable identification and quantitation of proteins in different samples using tandem mass spectrometry. The TMT11-131C tag structure is identical to the other TMT10pex tags, but the TMT11-131C mass reporter is labeled with only 13C isotopes. The addition of the TMT11-131C tag enables separation of the 131-mass reporter ion of the original TMT10plex reagents into N and C variants, creating an 11th channel for relative quantitation using high resolution Orbitrap MS instruments.
Las ventajas de los reactivos de marcaje TMT son una mayor cuantificación relativa de los multiplexados, un mayor rendimiento de las muestras y un menor número de valores cuantitativos perdidos entre las muestras. Los reactivos de etiquetado TMT10plex y TMT11-131C son idóneos para el análisis de múltiples muestras de proteínas de experimentos de respuesta a la dosis de inhibidores, experimentos de evolución temporal o para mejorar las estadísticas en réplicas biológicas.
Las características de este reactivo de etiquetas TMT11-131C incluyen:
• Multiplex: realiza análisis simultáneos de hasta 11 muestras derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos
• Resistente: la capacidad de multiplexado aumenta, lo que reduce los valores cuantitativos que faltan entre las muestras y supone una mayor confianza entre las réplicas
• Eficaz: los reactivos aminorreactivos de éster NHS activado garantizan el etiquetado eficiente de todos los péptidos independientemente de la secuencia de proteínas o la especificidad de la enzima proteolítica
• Compatible: optimizado para su uso con plataformas MS/MS Thermo Scientific de alta resolución, como los instrumentos Q Exactive y Orbitrap Fusion Tribrid, incluyendo los espectrómetros de masas Orbitrap Eclipse Tribrid y Orbitrap Exploris 480 con análisis de datos totalmente compatibles con Proteome Discoverer 2.3
TMT11-131C está disponible como etiqueta independiente (n.º de cat. A34807, A37724), o como parte de este conjunto de reactivos de etiquetado isobárico TMT10plex más TMT11-131C. Cuando se combina con los instrumentos y software Orbitrap de alta resolución líderes del sector, los reactivos TMT proporcionan soluciones totales integradas para el análisis cuantitativo de la expresión de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Isobaric Label Reagent
Línea de productos TMT10plex
Contenido y almacenamiento 3 juegos de 11 viales, almacenar de –5 a – 30°C
Etiqueta o tinte Isótopos de masa de aminoácidos
Condiciones de envío Hielo seco
Material de partida péptidos
Tipo de producto final Péptido
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Etiquetado de péptidos
Cantidad 3 x 0,8 mg (por etiqueta)