Description
Tandem mass tag (TMT) reagents are specially designed to enable identification and quantitation of proteins in different samples using tandem mass spectrometry. The TMT11-131C tag structure is identical to the other TMT10pex tags, but the TMT11-131C mass reporter is labeled with only 13C isotopes. The addition of the TMT11-131C tag enables separation of the 131-mass reporter ion of the original TMT10plex reagents into N and C variants, creating an 11th channel for relative quantitation using high resolution Orbitrap MS instruments.
Las ventajas de los reactivos de marcaje TMT son una mayor cuantificación relativa de los multiplexados, un mayor rendimiento de las muestras y un menor número de valores cuantitativos perdidos entre las muestras. Los reactivos de etiquetado TMT10plex y TMT11-131C son idóneos para el análisis de múltiples muestras de proteínas de experimentos de respuesta a la dosis de inhibidores, experimentos de evolución temporal o para mejorar las estadísticas en réplicas biológicas.
Las características de este reactivo de etiquetas TMT11-131C incluyen:
• Multiplex: realiza análisis simultáneos de hasta 11 muestras derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos
• Resistente: la capacidad de multiplexado aumenta, lo que reduce los valores cuantitativos que faltan entre las muestras y supone una mayor confianza entre las réplicas
• Eficaz: los reactivos aminorreactivos de éster NHS activado garantizan el etiquetado eficiente de todos los péptidos independientemente de la secuencia de proteínas o la especificidad de la enzima proteolítica
• Compatible: optimizado para su uso con plataformas MS/MS Thermo Scientific de alta resolución, como los instrumentos Q Exactive y Orbitrap Fusion Tribrid, incluyendo los espectrómetros de masas Orbitrap Eclipse Tribrid y Orbitrap Exploris 480 con análisis de datos totalmente compatibles con Proteome Discoverer 2.3
TMT11-131C está disponible como etiqueta independiente (n.º de cat. A34807, A37724), o como parte de este conjunto de reactivos de etiquetado isobárico TMT10plex más TMT11-131C. Cuando se combina con los instrumentos y software Orbitrap de alta resolución líderes del sector, los reactivos TMT proporcionan soluciones totales integradas para el análisis cuantitativo de la expresión de proteínas.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
| Tipo de producto | Reactivo de etiquetas isobáricas |
| Reactividad química | Amina |
| Contenido y almacenamiento | 3 viales, almacenar de –5 a –30 °C |
| Etiqueta o tinte | Etiqueta Tandem Mass Tag (TMT) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Material de partida | péptidos |
| Tipo de producto final | péptidos |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Paso del flujo de trabajo | Etiquetado y cuantificación de péptidos |
| Show More |