Learn More
Thermo Scientific™ TMT™ Elution Buffer and Anti-TMT Resin
Código de producto. 13444289 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 mL
20 mL
Tipo de producto:
Anti-TMT inmovilizado; resina de anticuerpos
TMT Tampón de elución
Tamaño de la unidad:
20 ml
6 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
13444289 20 mL TMT Tampón de elución 20 ml
11532591 6 mL Anti-TMT inmovilizado; resina de anticuerpos 6 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13444289 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 90104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    107.01€ / 20 ml
    Ahorro 15.99€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
For enhanced enrichment, use Thermo Scientific TMT Elution Buffer with Immobilized Anti-TMT Resin for peptides that have been chemically labeled with Tandem Mass Tag (TMT) Isobaric Label Reagents for multiplexed protein quantitation using tandem mass spectrometry.
Tandem mass tag (TMT) isobaric label reagents are used for multiplexed protein quantitation using tandem mass spectrometry. Immobilized Anti-TMT Resin is designed to effectively capture and enrich peptides or proteins labeled using any TMT reagent. Anti-TMT Resin and TMT Elution Buffer are effective for reducing sample complexity, improving dynamic range, and studying cysteine modifications such as S-nitrosylation, oxidation, and disulfide bonds of protein samples labeled with iodoTMT reagents.
Los reactivos de la etiqueta de masa en tándem (TMT) se utilizan para etiquetar químicamente las proteínas en diferentes muestras para la cuantificación multiplexada mediante espectrometría de masas en tándem. La resina antiTMT inmovilizada contiene un anticuerpo monoclonal antiTMT inmovilizado mediante agarosa y es eficaz para la captura y el enriquecimiento de péptidos o proteínas etiquetados con cualquier reactivo TMT. Esto ayuda a simplificar muestras complejas antes del análisis de LC-MS/MS, especialmente cuando los objetivos para el etiquetado son raros (por ejemplo, sulfhidrilos de cisteína). El enriquecimiento de péptidos etiquetados mediante este método produce menos péptidos identificados por proteína, pero puede aumentar significativamente el número de proteínas únicas identificadas, lo que facilita la detección y medición de proteínas de baja abundancia.
La resina inmovilizada Anti-TMT utiliza nuestro anticuerpo Anti-TMT altamente específico (cat. 90075) para unir péptidos etiquetados con reactivos TMT. El anticuerpo es específico para la región informante de masas de los reactivos TMT, que permite el enriquecimiento de péptidos marcados con TMT independientemente de la química de etiquetado de péptidos (por ejemplo, reactivo a la amina, reactivo a la sulfhidrilo). El tampón de elución TMT es un tampón neutro volátil que eluye de forma competitiva péptidos capturados con la etiqueta TMT. Cuando se utiliza en combinación con la resina anti-TMT inmovilizada, el tampón de elución TMT proporciona un enriquecimiento específico más alto de péptidos marcados con TMT en comparación con los tampones de elución ácidos o básicos.
Las características de enriquecimiento incluyen:
• Específica: utiliza anticuerpos de alta afinidad especícos para la estructura TMT (Kd > 100 pM)
• Compatible: eficaz con todas las variedades de reactivos TMT (reactivo a la amina o reactivo a la cisteína)
• Versátil: utiliza resina con tampón de elución TMT para un enriquecimiento de muestras óptimo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto TMT Tampón de elución
Línea de productos TMT
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C.
Etiqueta o tinte Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT)
Material de partida Lisado celular
Tipo de producto final Péptido
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Etiquetado de proteínas
Cantidad 20 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • TMT Elution Buffer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: triethylamine, acetic acid