Learn More
Thermo Scientific™ TMT™ Elution Buffer and Anti-TMT Resin
Código de producto. 11532591 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 mL
20 mL
Tipo de producto:
Anti-TMT inmovilizado; resina de anticuerpos
TMT Tampón de elución
Tamaño de la unidad:
20 ml
6 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
11532591 6 mL Anti-TMT inmovilizado; resina de anticuerpos 6 ml
13444289 20 mL TMT Tampón de elución 20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11532591 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 90076
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
For enhanced enrichment, use Thermo Scientific TMT Elution Buffer with Immobilized Anti-TMT Resin for peptides that have been chemically labeled with Tandem Mass Tag (TMT) Isobaric Label Reagents for multiplexed protein quantitation using tandem mass spectrometry.
Tandem mass tag (TMT) isobaric label reagents are used for multiplexed protein quantitation using tandem mass spectrometry. Immobilized Anti-TMT Resin is designed to effectively capture and enrich peptides or proteins labeled using any TMT reagent. Anti-TMT Resin and TMT Elution Buffer are effective for reducing sample complexity, improving dynamic range, and studying cysteine modifications such as S-nitrosylation, oxidation, and disulfide bonds of protein samples labeled with iodoTMT reagents.
Los reactivos de la etiqueta de masa en tándem (TMT) se utilizan para etiquetar químicamente las proteínas en diferentes muestras para la cuantificación multiplexada mediante espectrometría de masas en tándem. La resina antiTMT inmovilizada contiene un anticuerpo monoclonal antiTMT inmovilizado mediante agarosa y es eficaz para la captura y el enriquecimiento de péptidos o proteínas etiquetados con cualquier reactivo TMT. Esto ayuda a simplificar muestras complejas antes del análisis de LC-MS/MS, especialmente cuando los objetivos para el etiquetado son raros (por ejemplo, sulfhidrilos de cisteína). El enriquecimiento de péptidos etiquetados mediante este método produce menos péptidos identificados por proteína, pero puede aumentar significativamente el número de proteínas únicas identificadas, lo que facilita la detección y medición de proteínas de baja abundancia.
La resina inmovilizada Anti-TMT utiliza nuestro anticuerpo Anti-TMT altamente específico (cat. 90075) para unir péptidos etiquetados con reactivos TMT. El anticuerpo es específico para la región informante de masas de los reactivos TMT, que permite el enriquecimiento de péptidos marcados con TMT independientemente de la química de etiquetado de péptidos (por ejemplo, reactivo a la amina, reactivo a la sulfhidrilo). El tampón de elución TMT es un tampón neutro volátil que eluye de forma competitiva péptidos capturados con la etiqueta TMT. Cuando se utiliza en combinación con la resina anti-TMT inmovilizada, el tampón de elución TMT proporciona un enriquecimiento específico más alto de péptidos marcados con TMT en comparación con los tampones de elución ácidos o básicos.
Las características de enriquecimiento incluyen:
• Específica: utiliza anticuerpos de alta afinidad especícos para la estructura TMT (Kd > 100 pM)
• Compatible: eficaz con todas las variedades de reactivos TMT (reactivo a la amina o reactivo a la cisteína)
• Versátil: utiliza resina con tampón de elución TMT para un enriquecimiento de muestras óptimo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Anti-TMT inmovilizado; resina de anticuerpos
Línea de productos TMT
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar todos los productos a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo.
Etiqueta o tinte Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT)
Material de partida Lisado celular
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Etiquetado de proteínas
Cantidad 6 mL