Learn More
TMS, MedChemExpress
Descripción
TMS ((E)-2,3',4,5'-tetramethoxystilbene) is a selective and competitive CYP1B1 inhibitor with an IC50 of 6 nM and a Ki value of 3 nM. TMS shows a lesser extent inhibitory effect on CYP1A1 (IC5050 =3.1 μM). TMS is a methylated derivative of resveratrol and has anti-cancer activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TMS |
| CAS | 24144-92-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H20O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (E)-2,3',4,5'-tetramethoxystilbene |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (166.47 mM) |
| SMILES | COC1=CC=C(/C=C/C2=CC(OC)=CC(OC)=C2)C(OC)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 300.35 |
| Mostrar más |